Fortfahren mit
43697
DL-1,2-Distearin
≥99% (GC)
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
rac.-1,2-Distearoyl-sn-glycerin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 230,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C39H76O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
625.02
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
256-941-4
Beilstein/REAXYS Number:
1730305
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
€ 230,00
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥99% (GC)
mp
72-74 °C
functional group
ester, hydroxyl
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(CO)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H76O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(41)43-36-37(35-40)44-39(42)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h37,40H,3-36H2,1-2H3
InChI key
UHUSDOQQWJGJQS-UHFFFAOYSA-N
General description
rac-1,2-Distearoylglycerol is an 1,2-diacylglycerol.
Application
rac-1,2-Distearoylglycerol may be used for the in vitro assay for monoacylglycerol transferase (MGAT) and diacylglycerol acyltransferase (DGAT) activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
800820PD8394M7765
18:0 DG 1,2-dioctadecanoyl-sn-glycerol, powder
Avanti
800820P
18:0 DG
description
≥99% (GC)
description
1,2-dioctadecanoyl-sn-glycerol, powder
description
≥97%
description
≥99%
assay
≥99% (GC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥97%
assay
≥99%
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
72-74 °C
mp
-
mp
-
mp
35 °C
functional group
hydroxyl
functional group
-
functional group
ester
functional group
ester
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)