Merck
492515
Sigma-Aldrich
Epichlorhydrin-d5
≥98 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
3-(Chloromethyl-d2)oxirane-2,2,3-d3
Größe auswählen
1 G
€ 650,00
€ 650,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 650,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3D5ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.56
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 650,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−57 °C (lit.)
Dichte
1.247 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
[2H]C([2H])(Cl)C1([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/i1D2,2D2,3D
InChIKey
BRLQWZUYTZBJKN-UXXIZXEISA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
91.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
33 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)