Merck
492140
Sigma-Aldrich
D-Fructose-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13CC5H12O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.15
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
powder
Optische Aktivität
[α]20/D -93.5°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp (Schmelzpunkt)
119-122 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
OC[C@H]1O[13C](O)(CO)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3-4(9)5(10)6(11,2-8)12-3/h3-5,7-11H,1-2H2/t3-,4-,5+,6?/m1/s1/i6+1
InChIKey
RFSUNEUAIZKAJO-STNXCDFNSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)