Merck
490660
Sigma-Aldrich
Natriumpropionat-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propionsäure-2-13C Natriumsalz
Größe auswählen
500 MG
€ 608,00
€ 608,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 608,00
About This Item
Lineare Formel:
CH313CH2CO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
97.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 608,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
285-286 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].C[13CH2]C([O-])=O
InChI
1S/C3H6O2.Na/c1-2-3(4)5;/h2H2,1H3,(H,4,5);/q;+1/p-1/i2+1;
InChIKey
JXKPEJDQGNYQSM-CGOMOMTCSA-M
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)