Merck
491454
Sigma-Aldrich
2-Naphthol-1,3,4,5,6,7,8-d7
97 atom % D
Größe auswählen
250 MG
€ 353,00
€ 353,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 353,00
About This Item
Lineare Formel:
C10D7HO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
151.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352001
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 353,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
97 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
285-286 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
120-122 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c([2H])c(O)c([2H])c([2H])c2c1[2H]
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D
InChIKey
JWAZRIHNYRIHIV-GSNKEKJESA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation markEnvironment
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)