Merck
90047
Supelco
Chlorpyrifos-(diethyl-d10)
PESTANAL®, analytical standard
Synonym(e):
O,O-Di-(ethyl-d5) O-(3,5,6-trichlor-pyridin-2-yl) thiophosphat, Chlorpyriphos-d10
Größe auswählen
5 MG
€ 317,00
€ 317,00
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 317,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D10HCl3NO3PS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
360.65
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
77101502
NACRES:
NA.24
€ 317,00
Voraussichtliches Versanddatum20. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
≥95 atom % D
Produktlinie
PESTANAL®
Assay
≥97.5% (GC)
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Anwendung(en)
agriculture
environmental
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C9H11Cl3NO3PS/c1-3-14-17(18,15-4-2)16-9-7(11)5-6(10)8(12)13-9/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChIKey
SBPBAQFWLVIOKP-MWUKXHIBSA-N
Anwendung
<ul>
<li>
<strong>Environmental Interaction Studies</strong>: Chlorpyrifos13C6 has been widely utilized as an effective crop protection agent to manage various pests and in assessing the interaction between chlorpyrifos and chemosensory proteins in insects. This research helps in understanding how insects detect chemical residues, which is crucial for developing more effective pest control strategies while minimizing environmental impact (Gao et al., 2024).
</li>
</ul>
Rechtliche Hinweise
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?  
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Piktogramme
Skull and crossbonesEnvironment
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)