Fortfahren mit
130109
2-Naphthol
98%
Aktionsangebot verfügbar
Synonym(e):
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
€ 450 ausgeben – 5 % sparen; € 700 ausgeben – 10 % sparen; € 1.500 ausgeben – 15 % sparen*
Anmelden zur Überprüfung der Spielberechtigung. Produkte kaufen
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
250 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 53,10
1 kg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 74,90
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C10H7OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
144.17
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-182-7
Beilstein/REAXYS Number:
742134
MDL number:
€ 53,10
Sparen Sie bis zu 15 %
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
vapor density
4.97 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
10 mmHg ( 145.5 °C)
assay
98%
form
powder or flakes
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
InChI key
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
General description
Co2O3-TiO2 exhibited high visible-light activities for the degradation of 2-Naphthol (2-Hydroxynaphthalene).
Application
2-Naphthol (2-Hydroxynaphthalene) was used to study the kinetics of the recombinant Coprinus cinereus peroxidase-catalyzed 2-naphthol oxidation.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
18550770448
description
98%
description
99%
description
BioXtra, ≥99.0% (GC)
assay
98%
assay
99%
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
form
powder or flakes
form
powder or flakes
form
solid
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
vapor pressure
10 mmHg ( 145.5 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 145.5 °C)
vapor pressure
10 mmHg ( 145.5 °C)
bp
285-286 °C (lit.)
bp
285-286 °C (lit.)
bp
285-286 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Naphthol
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
307.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
153 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)