Merck
490806
Sigma-Aldrich
Natriumnitrat-15N
60 atom % 15N
Größe auswählen
5 G
€ 422,00
€ 422,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 422,00
About This Item
Lineare Formel:
Na15NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.99
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352102
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 422,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
60 atom % 15N
Form
solid
Mol-Gew.
85.59 by atom % calculation (60 atom % 15N)
mp (Schmelzpunkt)
306 °C (lit.)
Anwendung(en)
agriculture
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[Na+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/NO3.Na/c2-1(3)4;/q-1;+1/i1+1;
InChIKey
VWDWKYIASSYTQR-YTBWXGASSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Flame over circleExclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Lagerklassenschlüssel
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)