Merck
490733
Sigma-Aldrich
Natriumpyruvat-3-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propanonsäure-3-13C Natriumsalz
Größe auswählen
250 MG
€ 468,00
500 MG
€ 548,00
1 G
€ 851,00
€ 468,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 468,00
500 MG
€ 548,00
1 G
€ 851,00
About This Item
Lineare Formel:
13CH3COCO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 468,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
Methode(n)
bio NMR: suitable
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].[13CH3]C(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1;
InChIKey
DAEPDZWVDSPTHF-YTBWXGASSA-M
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Natriumpyruvat-3-13C ist ein isotopisches Analogon von Natriumpyruvat.
Anwendung
Natriumpyruvat-3-13C wird zur Untersuchung des Hirnmetabolismus von exogenem Pyruvat verwendet. Es dient auch zur Untersuchung des Pyruvatmetabolismus in lebenden Krebszellen.
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chendong Yang et al.
The Journal of biological chemistry, 289(9), 6212-6224 (2014-01-15)
Metabolic reprogramming facilitates cancer cell growth, so quantitative metabolic flux measurements could produce useful biomarkers. However, current methods to analyze flux in vivo provide either a steady-state overview of relative activities (infusion of (13)C and analysis of extracted metabolites) or
Susana Villa Gonzalez et al.
Journal of neurochemistry, 95(1), 284-293 (2005-09-27)
Pyruvate given in large doses may be neuroprotective in stroke, but it is not known to what degree the brain metabolizes pyruvate. Intravenous injection of [3-13C]pyruvate led to dose-dependent labelling of cerebral metabolites so that at 5 min after injection
Artikel
Isotopic Labeling for NMR Spectroscopy of Biological Solids;
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.