Merck
733830
Sigma-Aldrich
Pyruvic-13C3 acid
99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonym(e):
α-Ketopropionic acid-13C3, 2-Oxopropionic acid-13C3
About This Item
Lineare Formel:
13CH313CO13COOH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
91.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352115
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
95% (CP)
Form
liquid
bp
165 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-12 °C (lit.)
Dichte
1.309 g/mL at 25 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[13CH3][13C](=O)[13C](O)=O
InChI
1S/C3H4O3/c1-2(4)3(5)6/h1H3,(H,5,6)/i1+1,2+1,3+1
InChIKey
LCTONWCANYUPML-VMIGTVKRSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
179.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
82 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)