Merck
490725
Sigma-Aldrich
Natriumpyruvat-2-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Propanonsäure-2-13C Natriumsalz
Größe auswählen
500 MG
€ 567,00
1 G
€ 726,00
€ 567,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 567,00
1 G
€ 726,00
About This Item
Lineare Formel:
CH313COCO2Na
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 567,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
>300 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[Na+].C[13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i2+1;
InChIKey
DAEPDZWVDSPTHF-CGOMOMTCSA-M
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Artikel
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.