Merck
489441
Sigma-Aldrich
Ameisensäure-d -Lösung
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
About This Item
Lineare Formel:
HCO2D
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
47.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Konzentration
95 wt. % in D2O
Brechungsindex
n20/D 1.369
bp
100.8 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
8.2-8.4 °C (lit.)
Dichte
1.246 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[H]C(=O)O[2H]
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i/hD
InChIKey
BDAGIHXWWSANSR-DYCDLGHISA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
123.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
51 °C - closed cup