Merck
394513
Sigma-Aldrich
Paraformaldehyd-d2
98 atom % D, 98% (CP)
Synonym(e):
Dideuteroparaformaldehyd, Formaldehyd-d2 Polymer
Größe auswählen
1 G
€ 132,00
5 G
€ 477,00
€ 132,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 132,00
5 G
€ 477,00
About This Item
Lineare Formel:
(CD2O)n
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
32.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 132,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
98% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
170 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+2
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[2H]C([2H])=O
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2/i1D2
InChIKey
WSFSSNUMVMOOMR-DICFDUPASA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
158.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
70 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)