Merck
489166
Sigma-Aldrich
Laurin-2,2-d2 säure
98 atom % D
Synonym(e):
Dodecansäure-2,2-d2
About This Item
Lineare Formel:
CH3(CH2)9CD2CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
202.33
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+2
SMILES String
[2H]C([2H])(CCCCCCCCCC)C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i11D2
InChIKey
POULHZVOKOAJMA-ZWGOZCLVSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
>235.4 °F
Flammpunkt (°C)
> 113.00 °C