Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C6H10O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.16
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Mass shift:
M+6
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
bp
282 °C
mp
57-59 °C
mass shift
M+6
SMILES string
Oc1ccccc1-[13c]2[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]2
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H/i1+1,2+1,3+1,6+1,7+1,10+1
InChI key
LLEMOWNGBBNAJR-QBTRQFLCSA-N
Packaging
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 | mass shift M+6 |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| mp 57-59 °C | mp 131-134 °C (lit.) | mp -3--1 °C (lit.) | mp -16--13 °C (lit.) |
| bp 282 °C | bp 284 °C (lit.) | bp 198-199 °C (lit.) | bp 203-205 °C (lit.) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
255.2 °F - closed cup
flash_point_c
124 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?