Merck
488887
Sigma-Aldrich
Dioctylphthalat-3,4,5,6-d4
98 atom % D
Größe auswählen
100 MG
€ 481,00
€ 481,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 481,00
About This Item
Lineare Formel:
C6D4[CO2CH2(CH2)6CH3]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
394.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
85151701
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 481,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.486 (lit.)
bp
384 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−50 °C (lit.)
Dichte
0.991 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+4
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCC)c(c1[2H])C(=O)OCCCCCCCC
InChI
1S/C24H38O4/c1-3-5-7-9-11-15-19-27-23(25)21-17-13-14-18-22(21)24(26)28-20-16-12-10-8-6-4-2/h13-14,17-18H,3-12,15-16,19-20H2,1-2H3/i13D,14D,17D,18D
InChIKey
MQIUGAXCHLFZKX-AMEAAFLOSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
228.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
109 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Xiaowei Liu et al.
Environmental science and pollution research international, 22(14), 10690-10698 (2015-03-11)
The first nationwide survey of six phthalates (diethyl phthalate (DEP); dimethyl phthalate (DMP); di-n-butyl phthalate (DBP); butyl benzyl phthalate (BBP); bis(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP); din-octyl phthalate (DnOP)) in drinking waters from waterworks was conducted across seven geographical zones in China. Of