Merck
488194
Sigma-Aldrich
Benzylbromid-α-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
α-Bromotoluen-α-13C
Größe auswählen
500 MG
€ 737,00
€ 737,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 737,00
About This Item
Lineare Formel:
C6H513CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 737,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.575 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−3-−1 °C (lit.)
Dichte
1.446 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Br[13CH2]c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6+1
InChIKey
AGEZXYOZHKGVCM-PTQBSOBMSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)