Fortfahren mit
588237
Benzyl-bromid-Ring-13C6
99 atom % 13C
Synonym(e):
α-Bromotoluol-phenyl-13C6
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
13C6H5CH2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
176.99
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+6
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
-3--1 °C (lit.)
density
1.488 g/mL at 25 °C
mass shift
M+6
SMILES string
BrC[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,7+1
InChI key
AGEZXYOZHKGVCM-ZXJNGCBISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
586935588229586412
description
99 atom % 13C
description
99 atom % 13C
description
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
description
99 atom % 13C
mass shift
M+6
mass shift
M+1
mass shift
M+6
mass shift
M+6
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mp
-3--1 °C (lit.)
mp
-3--1 °C (lit.)
mp
-43 °C (lit.)
mp
-26 °C (lit.)
density
1.488 g/mL at 25 °C
density
1.446 g/mL at 25 °C
density
1.151 g/mL at 25 °C
density
1.103 g/mL at 25 °C
bp
198-199 °C (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
bp
178-179 °C (lit.)
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Was ist los?
WGK 2
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
286013-10-3
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)