Fortfahren mit
488186
Benzylbromid-α,α-d2
98 atom % D
Synonym(e):
α-Bromotoluen-α,α−d2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 402,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C6H5CD2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.05
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % D
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+2
€ 402,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp
−3-−1 °C (lit.)
density
1.455 g/mL at 25 °C
mass shift
M+2
SMILES string
[2H]C([2H])(Br)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i6D2
InChI key
AGEZXYOZHKGVCM-NCYHJHSESA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
480436488135491063
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
description
98 atom % D
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
assay
99% (CP)
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D
mass shift
M+2
mass shift
M+7
mass shift
M+1
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.575 (lit.)
refractive index
n20/D 1.574 (lit.)
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
refractive index
n20/D 1.571 (lit.)
density
1.455 g/mL at 25 °C
density
1.497 g/mL at 25 °C
density
1.055 g/mL at 25 °C
density
1.454 g/mL
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
51271-29-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)