Merck
487937
Sigma-Aldrich
Algal-Fettsire-Mischung-13C
99 atom % 13C
Größe auswählen
1 G
€ 1.940,00
€ 1.940,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 1.940,00
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
NACRES:
NA.12
€ 1.940,00
Voraussichtliches Versanddatum17. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Lagertemp.
−20°C
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Julia Ritterhoff et al.
Circulation research, 126(2), 182-196 (2019-11-12)
Hypertrophied hearts switch from mainly using fatty acids (FAs) to an increased reliance on glucose for energy production. It has been shown that preserving FA oxidation (FAO) prevents the pathological shift of substrate preference, preserves cardiac function and energetics, and