Fortfahren mit
487945
Lyophilisierte Algenzellen-13C (Synechococcus sp.)
≥99 atom % 13C
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 546,00
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12142200
NACRES:
NA.12
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
€ 546,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Weitere Informationen anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
storage temp.
−20°C
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
614114608262586781
description
≥99 atom % 13C
description
98 atom % D
description
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
description
98 atom % 15N
isotopic purity
≥99 atom % 13C
isotopic purity
98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)