Merck
487740
Sigma-Aldrich
4-Oxo-TEMPO-d16,15N, freies Radikal
98 atom % D, 98 atom % 15N
Synonym(e):
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-d16,1-15N-1-oxyl, TEMPONE-d16,1-15N
Größe auswählen
100 MG
€ 790,00
€ 790,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 790,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9D1615NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
187.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 790,00
Voraussichtliches Versanddatum30. April 2025
Weitere Informationen anfragen
Qualität
for ESR-spectroscopy
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
98 atom % D
Assay
99% (CP)
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
35 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+17
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C1([15N]([O])C(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C(=O)C1([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i1D3,2D3,3D3,4D3,5D2,6D2,10+1
InChIKey
WSGDRFHJFJRSFY-ZDYDSYIGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)