Direkt zum Inhalt
696471
4-Oxo-TEMPO-1-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
4-Oxo-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-1-15N-1-oxyl, TEMPONE-1-15N
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H1615NO2
Molekulargewicht:
171.22
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-778-7
MDL number:
Isotopic purity:
98 atom % 15N
Mass shift:
M+1
Form:
solid
isotopic purity
98 atom % 15N
form
solid
mol wt
171.22 (atom % calculation)
mp
35 °C (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC(=O)CC(C)(C)[15N]1[O]
InChI
1S/C9H16NO2/c1-8(2)5-7(11)6-9(3,4)10(8)12/h5-6H2,1-4H3/i10+1
InChI key
WSGDRFHJFJRSFY-DETAZLGJSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)