Wichtige Dokumente
163945
4-Amino-TEMPO, freies Radikal
97%
Synonym(e):
4-Amino-TEMPO, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethyl-piperidin-1-oxyl, 4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinyloxy, freies Radikal
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
~0 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC1(C)CC(N)CC(C)(C)N1[O]
InChI
1S/C9H19N2O/c1-8(2)5-7(10)6-9(3,4)11(8)12/h7H,5-6,10H2,1-4H3
InChIKey
XUXUHDYTLNCYQQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)