Wichtige Dokumente
487414
3-Methylbenzylisocyanat
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Brechungsindex
n20/D 1.523 (lit.)
bp
34-36 °C/0.1 mmHg (lit.)
Dichte
1.052 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(CN=C=O)c1
InChI
1S/C9H9NO/c1-8-3-2-4-9(5-8)6-10-7-11/h2-5H,6H2,1H3
InChIKey
JCUQBSLBFAVVOS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?