Wichtige Dokumente
143626
m-Tolylisocyanat
99%
Synonym(e):
3-Methylphenyl-isocyanat
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.5305 (lit.)
bp
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.033 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
isocyanate
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
Cc1cccc(c1)N=C=O
InChI
1S/C8H7NO/c1-7-3-2-4-8(5-7)9-6-10/h2-5H,1H3
InChIKey
CPPGZWWUPFWALU-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
149.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?