Fortfahren mit
568201
4-tert-Butylphenylisocyanat
97%
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 136,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(CH3)3CC6H4NCO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
175.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
€ 136,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.5190 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
isocyanate
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc(cc1)N=C=O
InChI
1S/C11H13NO/c1-11(2,3)9-4-6-10(7-5-9)12-8-13/h4-7H,1-3H3
InChI key
WUWBDQJTQTVBSQ-UHFFFAOYSA-N
Application
4-tert-butylphenyl isocyanate may be used in the synthesis of N-(4-tert-butylphenyl)-5-[(4-fluorophenyl)sulfamoyl]-1,3-dihydro-2H-isoindole-2-carboxamide.
Disclaimer
Refrigerate
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
478687317438439932
description
97%
description
97%
description
97%
description
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
assay
97%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
density
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
bp
236-237 °C (lit.)
bp
-
bp
130 °C/1 mmHg (lit.)
bp
139 °C/14 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.5190 (lit.)
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
210.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
98.9 °C - closed cup
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)