Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 72,30 € 54,22 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
O2NC6H4CH(OH)CH(NH2)CH2OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
EC Number:
221-001-4
MDL number:
Assay:
99%
€ 54,22
Listenpreis€ 72,30Sparen Sie 25%Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
99%
optical activity
[α]23/D +31°, c = 1 in 6 M HCl
reaction suitability
reagent type: chrial catalyst
mp
163-166 °C (lit.)
functional group
amine, hydroxyl, nitro
SMILES string
N[C@@H](CO)[C@@H](O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H12N2O4/c10-8(5-12)9(13)6-1-3-7(4-2-6)11(14)15/h1-4,8-9,12-13H,5,10H2/t8-,9-/m0/s1
InChI key
OCYJXSUPZMNXEN-IUCAKERBSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description - | description - | description British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard |
| assay 99% | assay - | assay - | assay - |
| reaction suitability reagent type: chrial catalyst | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| mp 163-166 °C (lit.) | mp - | mp - | mp 163-166 °C (lit.) |
| functional group nitro, amine, hydroxyl | functional group - | functional group - | functional group - |
| optical activity [α]23/D +31°, c = 1 in 6 M HCl | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?