Merck
486639
Sigma-Aldrich
Laurinsäure-12-13C
99 atom % 13C
Synonym(e):
Dodecansäure-12-13C
About This Item
Lineare Formel:
13CH3(CH2)10CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
201.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
Verfügbarkeit
available only in Japan
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[13CH3]CCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1+1
InChIKey
POULHZVOKOAJMA-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)