587869
4-Hydroxybenzoesäure-ring-13C6
99 atom % 13C
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
214-215 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
O[13C]1=[13CH][13CH]=[13C](C(O)=O)[13CH]=[13CH]1
InChI
1S/C7H6O3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H,(H,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
FJKROLUGYXJWQN-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable