Merck
451401
Sigma-Aldrich
Laurin-d23-säure
≥98 atom % D, ≥98% (CP)
Synonym(e):
Dodecan-d23-säure
Größe auswählen
25 MG
€ 88,90
1 G
€ 563,00
€ 88,90
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 88,90
1 G
€ 563,00
About This Item
Lineare Formel:
CD3(CD2)10CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
223.46
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 88,90
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (CP)
Form
solid
bp
225 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
44-46 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+23
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H24O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14/h2-11H2,1H3,(H,13,14)/i1D3,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2,11D2
InChIKey
POULHZVOKOAJMA-SJTGVFOPSA-N
Anwendung
This product may be used as an analytical standard.
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113.00 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)