Merck
699721
Sigma-Aldrich
Phthalic-13C6 acid
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonym(e):
1,2-Benzene-13C6-dicarboxylic acid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
13C6C2H6O4
Molekulargewicht:
172.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352002
PubChem Substanz-ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
97% (CP)
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
210-211 °C (dec) (lit.)
Massenverschiebung
M+6
SMILES String
OC(=O)[13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13c]1C(O)=O
InChI
1S/C8H6O4/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChIKey
XNGIFLGASWRNHJ-IDEBNGHGSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)