Wichtige Dokumente
406562
Di(propylenglycol)methyletheracetat, Isomermischung
99%
Synonym(e):
Dipropylene glycol methyl ether acetate, Dipropylene glycol monomethyl ether acetate
Qualitätsniveau
Assay
99%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.417 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
Dichte
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
O(C(OC(=O)C)CC)CCCOC
InChI
1S/C9H18O4/c1-4-9(13-8(2)10)12-7-5-6-11-3/h9H,4-7H2,1-3H3
InChIKey
USDXBNSCKZJDLC-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
186.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?