Merck
484032
Sigma-Aldrich
Samarium(III)-iodid
anhydrous, powder
Synonym(e):
Samarium iodide, Samarium triiodide, Samarium(III) iodide
About This Item
Lineare Formel:
SmI3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
531.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352302
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Qualität
anhydrous
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: samarium
Konzentration
27.7-28.9% Sm (EDTA titration)
SMILES String
I[Sm](I)I
InChI
1S/3HI.Sm/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChIKey
XQKBFQXWZCFNFF-UHFFFAOYSA-K
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2
Artikel
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.