Wichtige Dokumente
483907
Devardasche Legierung
powder, −100 mesh
Synonym(e):
Aluminum alloy, Cu,Al,Zn, Devarda′s Metal, Devarda′s alloy, Zinc alloy, Cu,Al,Zn
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
powder
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
aluminum, ~45%
copper, ~50%
zinc, ~5%
Partikelgröße
−100 mesh
mp (Schmelzpunkt)
550 °C (lit.)
SMILES String
[Al].[Cu].[Zn]
InChI
1S/Al.Cu.Zn
InChIKey
MUBKMWFYVHYZAI-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Microstructural Transformation and Hydrogen Generation Performance of Magnesium Scrap Ball Milled with Devarda′s Alloy: This research explores how ball milling magnesium scrap with Devarda′s alloy affects its microstructural transformation and enhances hydrogen generation performance, indicating potential improvements in recycling processes (OA Buryakovskaya, MS Vlaskin, Materials, 2022).
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1
Lagerklassenschlüssel
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?