Merck
480746
Sigma-Aldrich
Bismut(III)-citrat
99.99% trace metals basis, −325 mesh
Synonym(e):
Bismut-citrat
Größe auswählen
100 G
€ 49,10
500 G
€ 163,00
€ 49,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 G
€ 49,10
500 G
€ 163,00
About This Item
Lineare Formel:
[O2CCH2C(OH)(CO2)CH2CO2]Bi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
398.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 49,10
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
99.99% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: bismuth
reagent type: catalyst
Partikelgröße
−325 mesh
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (dec.) (lit.)
Dichte
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
OC12CC(=O)O[Bi](OC(=O)C1)OC2=O
InChI
1S/C6H8O7.Bi/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);/q;+3/p-3
InChIKey
ANERHPOLUMFRDC-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Wismut(III)-citrat ist ein Hauptgruppen-Metallkomplex von Wismut(III) mit drei Citratliganden. Der Komplex wurde als Wismut(III)-Quelle für BI(III)-radiomarkierte Verbindungen verwendet.[1]
Anwendung
Bismuth(III)-Citrat wird als Sorptionsmittel in Spin-Säulen verwendet, um eine neuartige stationäre Phase für die selektive und effiziente Isolierung von Phenolverbindungen aus natürlichen Quellen mittels Festphasenextraktion (SPE) zu entwickeln.[2] Es kann für die Synthetisierung von Bismuth-subcarbonat ((BiO)2CO3)-Nanoröhrchen genutzt werden, die Berichten zufolge eine antibakterielle Wirkung gegenüber Helicobacter pylori aufweisen.[3]
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Christos Kokkinos et al.
Analytica chimica acta, 886, 29-36 (2015-09-01)
A novel immunosensor based on graphite screen-printed electrodes (SPEs) modified with bismuth citrate was developed for the voltammetric determination of C-reactive protein (CRP) in human serum using quantum dots (QDs) labels. The sandwich-type immunoassay involved physisorption of CRP capture antibody
An octadentate bis(semicarbazone) macrocycle: a potential chelator for lead and bismuth radiopharmaceuticals
Jaclyn L. Lange, et al.
Dalton Transactions, 49, 14962-14974 (2020)
Carlos Ayala-Torres et al.
Microbiological research, 176, 1-6 (2015-06-14)
Mycobacterium smegmatis Pma1 is the orthologue of M. tuberculosis P-type ATPase cation transporter CtpF, which is activated under stress conditions, such as hypoxia, starvation and response to antituberculous and toxic substances. The function of Pma1 in the mycobacterial processes across
Rong Chen et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (21)(21), 2265-2267 (2006-05-24)
Bismuth subcarbonate ((BiO)2CO3) nanotubes with uniform diameters of about 3-5 nm were fabricated from bismuth citrate; these nanotubes exhibit antibacterial properties against Helicobacter pylori (50% inhibition at 10 microg mL(-1)), a bacterium causing peptic ulcers and gastritis.
Shah Hussain et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 84, 148-158 (2013-07-09)
Galloyl- and caffeoylquinic acids are among the most important pharmacological active groups of natural compounds. This study describes a pre-step in isolation of some selected representatives of these groups from biological samples. A selective solid-phase extraction (SPE) method for these