Merck
47911
Sigma-Aldrich
Fmoc-β-Homothr(tBu)-OH
≥96.0% (HPLC)
Synonym(e):
(3R,4R)-4-tert.-Butoxy-3-(Fmoc-amino)-pentansäure, Fmoc-O-tert.-butyl-L-β-homothreonin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H29NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
411.49
Beilstein:
8797671
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
Assay
≥96.0% (HPLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C24H29NO5/c1-15(30-24(2,3)4)21(13-22(26)27)25-23(28)29-14-20-18-11-7-5-9-16(18)17-10-6-8-12-19(17)20/h5-12,15,20-21H,13-14H2,1-4H3,(H,25,28)(H,26,27)/t15-,21-/m1/s1
InChIKey
UFJMOCVIPRJMLW-QVKFZJNVSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)