Fortfahren mit
47772
Fmoc-2-Nal-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonym(e):
Fmoc-3-(2-naphthyl)-L-alanin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 207,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C28H23NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
437.49
UNSPSC Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
Beilstein/REAXYS Number:
7668973
MDL number:
€ 207,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Fmoc-2-Nal-OH, ≥98.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥98.0% (HPLC)
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)[C@H](Cc1ccc2ccccc2c1)NC(=O)OCC3c4ccccc4-c5ccccc35
InChI
1S/C28H23NO4/c30-27(31)26(16-18-13-14-19-7-1-2-8-20(19)15-18)29-28(32)33-17-25-23-11-5-3-9-21(23)22-10-4-6-12-24(22)25/h1-15,25-26H,16-17H2,(H,29,32)(H,30,31)/t26-/m0/s1
InChI key
JYUTZJVERLGMQZ-SANMLTNESA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
474334743515483
description
≥98.0% (HPLC)
description
≥98.0%
description
purum, ≥98.0% (HPLC)
description
≥97.0% (HPLC)
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
-
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)