Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
FC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
139.92
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥95%
form
solid
mp
101-110 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
OB(O)c1ccccc1F
InChI
1S/C6H6BFO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
QCSLIRFWJPOENV-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
- Preparation of phenylboronic catechol esters as promising anion receptors for polymer electrolytes
- Diastereoselective synthesis of trisubstituted allylic alcohols via rhodium-catalyzed arylation
- Site-selective Suzuki-Miyaura arylation reactions
- Rh-catalyzed enantioselective addition reactions
- Rhodium- and Palladium-catalyzed substitution reactions
Used for the preparation of biologically active biphenyls and arylboron difluoride Lewis acids.
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥95.0% | description ≥95% | description ≥95.0% |
| assay ≥95% | assay ≥95.0% | assay ≥95% | assay ≥95.0% |
| form solid | form - | form powder | form solid |
| mp 101-110 °C (lit.) | mp 214-218 °C (lit.) | mp 210-217 °C (lit.) | mp 92-102 °C (lit.) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| functional group fluoro | functional group fluoro | functional group fluoro | functional group chloro |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?