Merck
I7004
Sigma-Aldrich
2-Jodanilin
98%
Synonym(e):
1-Amino-2-iodobenzene, 2-Aminoiodobenzene, 2-Aminophenyl iodide, 2-Iodobenzenamine, 2-Iodophenylamine, o-Aminoiodobenzene, o-Iodoaniline
Größe auswählen
5 G
€ 43,60
25 G
€ 123,00
€ 43,60
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 43,60
25 G
€ 123,00
About This Item
Lineare Formel:
IC6H4NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.02
Beilstein:
2204899
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 43,60
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
55-58 °C (lit.)
SMILES String
Nc1ccccc1I
InChI
1S/C6H6IN/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4H,8H2
InChIKey
UBPDKIDWEADHPP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
2-Iodoaniline is an aromatic amine that can be carbonylated to produce pentacyclic compounds.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Palladium-catalysed carbonylation of 4-substituted 2-iodoaniline derivatives: carbonylative cyclisation and aminocarbonylation
Acs P, et al.
Tetrahedron, 62, 12051-12056 (2006)