Fortfahren mit
445215
2-Chlorphenylborsäure
≥95.0%
Synonym(e):
(o-Chlorophenyl)boronic acid, 2-Chlorobenzeneboronic acid, o-chloro-Benzeneboronic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
ClC6H4B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.37
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥95.0%
form
solid
mp
92-102 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
OB(O)c1ccccc1Cl
InChI
1S/C6H6BClO2/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,9-10H
InChI key
RRCMGJCFMJBHQC-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Contains varying amounts of anhydride
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
417548445223499978
description
≥95.0%
description
95%
description
≥95%
description
≥95%
assay
≥95.0%
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥95%
form
solid
form
-
form
solid
form
-
mp
92-102 °C (lit.)
mp
284-289 °C (lit.)
mp
101-110 °C (lit.)
mp
256-260 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
functional group
chloro
functional group
chloro
functional group
fluoro
functional group
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)