Merck
47312
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Thr(tBu)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonym(e):
Fmoc-O-tert.-butyl-D-threonin
Größe auswählen
1 G
€ 121,00
€ 121,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 121,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C23H27NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
397.46
Beilstein:
8796152
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
€ 121,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (TLC)
Optische Aktivität
[α]20/D −15±1.5°, c = 1% in ethyl acetate
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
~130 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@H](OC(C)(C)C)[C@@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C23H27NO5/c1-14(29-23(2,3)4)20(21(25)26)24-22(27)28-13-19-17-11-7-5-9-15(17)16-10-6-8-12-18(16)19/h5-12,14,19-20H,13H2,1-4H3,(H,24,27)(H,25,26)/t14-,20+/m0/s1
InChIKey
LZOLWEQBVPVDPR-VBKZILBWSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)