Wichtige Dokumente
8.52234
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Thr-OH
Novabiochem®
Synonym(e):
N-α-Fmoc-D-threonine / (2R,3S)
Größe auswählen
5 G
€ 456,00
€ 456,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 456,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C19H19NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
341.36
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
NACRES:
NA.22
€ 456,00
Voraussichtliches Versanddatum02. April 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Produktlinie
Novabiochem®
Assay
≥93.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Form
powder
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Hersteller/Markenname
Novabiochem®
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
N([C@H]([C@@H](O)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C19H19NO5/c1-11(21)17(18(22)23)20-19(24)25-10-16-14-8-4-2-6-12(14)13-7-3-5-9-15(13)16/h2-9,11,16-17,21H,10H2,1H3,(H,20,24)(H,22,23)/t11-,17+/m0/s1
InChIKey
OYULCCKKLJPNPU-APPDUMDISA-N
Allgemeine Beschreibung
Standard building block of introduction of D-threonine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Verlinkung
Replaces: 04-13-1034
Hinweis zur Analyse
Farbe (visuell): weiß bis schwach gelb bis beige
Aussehen der Substanz (visuell): Pulver
Identität (IR): entspricht
Enantiomerenreinheit: ≥ 99.5 % (a/a)
Reinheit (DC(0811)): ≥ 98 %
Reinheit (DC(011C)): ≥ 98 %
Gehalt (HPLC, Fl.%): ≥ 98.0 % (a/a)
Löslichkeit (1 mmol in 2 ml DMF): klar löslich
Gehalt (acidimetrisch): ≥ 93.0 %
Wasser (K. F.): ≤ 6.0 %
DC-Bedingungen gemäß den Angaben unseres Hauptkataloges
Rechtliche Hinweise
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable