Merck
772003
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
Fmoc-N-trityl-D-asparagine
Größe auswählen
1 G
€ 82,50
5 G
€ 259,00
25 G
€ 707,00
€ 82,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 82,50
5 G
€ 259,00
25 G
€ 707,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C38H32N2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
596.67
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.26
€ 82,50
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Fmoc-D-Asn(Trt)-OH, 97%
Assay
97%
Form
powder or crystals
Eignung der Reaktion
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
211-216 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Funktionelle Gruppe
Fmoc
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)[C@@H](CC(=O)NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)NC(=O)OCC4c5ccccc5-c6ccccc46
InChI
1S/C38H32N2O5/c41-35(40-38(26-14-4-1-5-15-26,27-16-6-2-7-17-27)28-18-8-3-9-19-28)24-34(36(42)43)39-37(44)45-25-33-31-22-12-10-20-29(31)30-21-11-13-23-32(30)33/h1-23,33-34H,24-25H2,(H,39,44)(H,40,41)(H,42,43)/t34-/m1/s1
InChIKey
KJYAFJQCGPUXJY-UUWRZZSWSA-N
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)