Merck
472727
Sigma-Aldrich
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanin
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid, 3-Methoxy-O-methyl-L-tyrosine, DMPA
Größe auswählen
1 G
€ 45,00
5 G
€ 209,00
€ 45,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 45,00
5 G
€ 209,00
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3CH2CH(NH2)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
225.24
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 45,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanin, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]22/D −5°, c = 4 in 1 M HCl
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
254-257 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
COc1ccc(C[C@H](N)C(O)=O)cc1OC
InChI
1S/C11H15NO4/c1-15-9-4-3-7(6-10(9)16-2)5-8(12)11(13)14/h3-4,6,8H,5,12H2,1-2H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
InChIKey
VWTFNYVAFGYEKI-QMMMGPOBSA-N
Anwendung
3-(3,4-Dimethoxyphenyl)-L-alanine can be used as a reactant to synthesize (2S)-2-amino-3-[3,4-di(methoxy)phenyl]propan-1-ol (β-amino alcohol) for use as a key intermediate to prepare tetracyclic core of the Erythrina alkaloids.[1]
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Facile and highly stereoselective synthesis of the tetracyclic erythrinane core
Allin SM, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 67, 9464-9467 (2002)