Fortfahren mit
M1126
L-Methioninsulfoxid
≥98% (TLC)
Synonym(e):
L-2-Amino-4-(methylsulfinyl)buttersäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 193,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 301,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H11NO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
165.21
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
221-758-0
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4129939
€ 193,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
L-Methioninsulfoxid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
255 °C
application(s)
detection
peptide synthesis
SMILES string
CS(=O)CC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO3S/c1-10(9)3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-,10?/m0/s1
InChI key
QEFRNWWLZKMPFJ-YGVKFDHGSA-N
Gene Information
rat ... Ggt1(116568)
Application
  • The DmsABC S-oxide reductase is an essential component of a novel, hypochlorite-inducible system of extracellular stress defense in Haemophilus influenzae: Diese Studie illustriert die enzymatische Wirkung der L-Methioninsulfoxid-Reduktase in bakteriellen Abwehrsystemen und unterstreicht deren biotechnologische Anwendungsmöglichkeiten bei der Entwicklung antimikrobieller Strategien (Nasreen et al., 2024).
Biochem/physiol Actions
L-Methioninsulfoxid, ein strukturelles Analogon von Glutamat, kann als Substrat zur Untersuchung der Spezifizität und Kinetik verschiedener Methioninsulfoxid-Reduktasen eingesetzt werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
M0876M962564319
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
form
powder or crystals
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥99.5% (NT)
mp
255 °C
mp
275 °C
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mp
284 °C (dec.) (lit.)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
color
white to off-white
color
-
color
white
color
white
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
detection
peptide synthesis
application(s)
detection
application(s)
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
wgk
WGK 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)