Fortfahren mit
172502
Thioacetamid
reagent grade, 98%, solid
Synonym(e):
TAA, Ethanethioamid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,80
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 79,40
500 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 108,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3CSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
75.13
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-541-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506006
Assay:
98%
Form:
solid
€ 29,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Thioacetamid, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
108-112 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Thioacetamide is a thiocarboxamide used as a crosslinking agent for polymers, chemical reagents, and catalysts.
Thioacetamide is a thiocarbonyl compound. It undergoes deuterium exchange reaction with D2O to afford N-dideuterated thioacetamide. Infrared spectral investigations of thioacetamide and its deuterated derivative (N-dideuterated thioacetamide) have been reported.
Application
Thioacetamide may be used as a source of sulfur required for the synthesis of CdS nanoparticles in PVA (poly (vinyl alcohol)) solutions. It may be used in the preparation of sulfur precursor stock solution, which was required during the synthesis of CdS quantum dots in PVA-COOH (carboxylic acid functionalized poly(vinyl alcohol)) and EPC (Enzyme-Polymer Conjugate) solutions.[1]
Thioacetamide may be used in the preparation of Sb(TA)2Cl3, a precursor for oxide-free stibnite. The addition of TA during the synthesis of visible-light activated titanium dioxide photocatalysts led to an increase in its photocatalytic activity.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
1636783454151.08170
assay
98%
assay
≥99.0%
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
108-112 °C (lit.)
mp
108-112 °C (lit.)
mp
-
mp
111-114 °C
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine, phenyl
functional group
-
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thioacetamid
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
62-55-5
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf