Merck
469572
Sigma-Aldrich
γ-(Boc-amino)-buttersäure
97%, for peptide synthesis
Synonym(e):
4-(tert.-Butoxycarbonylamino)-buttersäure, Boc-GABA, Boc-GABA-OH
About This Item
Lineare Formel:
(CH3)3COCONH(CH2)3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
Beilstein:
1869578
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352209
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
γ-(Boc-amino)-buttersäure, 97%
Qualitätsniveau
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
bp
78-82 °C/0.2 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
55-57 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-9(2,3)14-8(13)10-6-4-5-7(11)12/h4-6H2,1-3H3,(H,10,13)(H,11,12)
InChIKey
HIDJWBGOQFTDLU-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)