Wichtige Dokumente
15395
Boc-6-Ahx-OH
≥99.0% (T)
Synonym(e):
6-(Boc-amino)-capronsäure, 6-(Boc-amino)-hexansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (T)
Form
solid
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
35-40 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-11(2,3)16-10(15)12-8-6-4-5-7-9(13)14/h4-8H2,1-3H3,(H,12,15)(H,13,14)
InChIKey
RUFDYIJGNPVTAY-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?