Wichtige Dokumente
455164
Tricyclohexylphosphin -Lösung
20 wt. % in toluene
Synonym(e):
NSC 158657, PCy3
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
Konzentration
20 wt. % in toluene
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)C3CCCCC3
InChI
1S/C18H33P/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h16-18H,1-15H2
InChIKey
WLPUWLXVBWGYMZ-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Carbonylative Suzuki-coupling of benzyl halides with potassium aryltrifluoroborates
- Suzuki-Miyaura reactions of aryl sulfonates / halides with arylboronic acids
- Synthesis of an acromelic acid A analog based 11C-labeled PET tracer
- Synthesis of (-)-Exiguolide and its analogues
- Allylation of zinc enolates
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
51.8 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
11 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?